Learn More
Isonipecotamide, 98%
Codice prodotto. 10686122 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10686122 100 g Bottiglia in vetro 100g
10618444 25 g Bottiglia in vetro 25g
10299343 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10686122 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 122611000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 39546-32-2 | C6H12N2O | 128.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 39546-32-2
Formula molecolare C6H12N2O
Molecular Weight (g/mol) 128.18
Numero MDL MFCD00038012
InChI Key DPBWFNDFMCCGGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isonipecotamide, 4-piperidinecarboxamide, hexahydroisonicotinamide, 4-carbamoylpiperidine, isonipectoamide, piperidine-4-carboxylic acid amide, 4-piperdinecarboxamide, piperidin-4-carboxamid, iso nipecotamide, iso-nipecotamide
PubChem CID 3772
IUPAC Name piperidine-4-carboxamide
SMILES NC(=O)C1CCNCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Isonipecotamide
Punto di fusione 146°C to 150°C (on dry substance)
Colore White to Yellow
Perdita all'essiccatura 2% max. (70°C)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 g
Peso formulazione 128.17
Percent Purity ≥97.5% (on dry substance)
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Isonipecotamide