Learn More
Isonipecotamide, TRC
Codice prodotto. 17932955
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17932955 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17932955 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI821800100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Isonipecotamide
CAS 39546-32-2
Formula molecolare C6 H12 N2 O
Quantità 100 mg
Sinonimo 4-Piperidinecarboxamide, 4-(Aminocarbonyl)piperidine, 4-Carbamoylpiperidine, 4-Carboxamidopiperidine, 4-Piperidylcarboxamide, NSC 82318, Piperidine-4-carboxylic Acid Amide
InChI Formula InChI=1S/C6H12N2O/c7-6(9)5-1-3-8-4-2-5/h5,8H,1-4H2,(H2,7,9)
SMILES NC(=O)C1CCNCC1
IUPAC Name piperidine-4-carboxamide
Molecular Weight (g/mol) 128.17
Peso formulazione 128.095