Learn More
Thermo Scientific Chemicals Isonipecotic Acid, 99%
Codice prodotto. 15770799 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15770799 100 g Bottiglia in vetro 100g
10376660 25 g Bottiglia in vetro 25g
10424215 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15770799 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 122621000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 498-94-2 | C6H11NO2 | 129.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 498-94-2
Formula molecolare C6H11NO2
Molecular Weight (g/mol) 129.16
Numero MDL MFCD00006004
InChI Key SRJOCJYGOFTFLH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isonipecotic acid, 4-piperidinecarboxylic acid, 4-carboxypiperidine, hexahydroisonicotinic acid, dl-isopipecolinic acid, isonicotinic acid, hexahydro, h-inp-oh, acide isonipecotique, 4-hexahydroisonicotinic acid, unii-m5tzp1rwie
PubChem CID 3773
IUPAC Name piperidine-4-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1CCNCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Isonipecotic acid
Punto di fusione >300.0°C
Colore Beige-Pink to White
Perdita all'essiccatura 1% max. (120°C, 4 hrs)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 g
Beilstein 22, V,1, 244
Indice di Merck 15, 5235
Informazioni di solubilità (10% in water) Clear to slightly hazy
Peso formulazione 129.16
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder