Learn More
Isopentyl Acetate, Reagent grade, 98%, Honeywell™
Codice prodotto. 15651040 Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
20 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Stainless Steel Can
Dimensione della confezione:
100mL
20L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15651040 500 mL Glass Bottle 500mL
15631040 100 mL Glass Bottle 100mL
15641040 20 L Stainless Steel Can 20L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15651040 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore 112674500ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Reagent Grade, 98%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123-92-2
Formula molecolare C7H14O2
Molecular Weight (g/mol) 130.19
Numero MDL MFCD00008946
InChI Key MLFHJEHSLIIPHL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isoamyl acetate, isopentyl acetate, isopentyl ethanoate, banana oil, pear oil, 3-methylbutyl ethanoate, isoamyl ethanoate, iso-amyl acetate, 3-methyl-1-butyl acetate, i-amyl acetate
PubChem CID 31276
ChEBI CHEBI:31725
IUPAC Name 3-methylbutyl acetate
SMILES CC(C)CCOC(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Isopentyl Acetate
Punto di fusione -78°C
Colore Colorless
Densità 0.876g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 142°C
Limite di esplosione 0.075
Punto d'infiammabilità 25°C (77°F)
Punto di combustione 680°F
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare CH3COOCH2CH2CH(CH3)2
Indice di rifrazione n20/D 1.4(lit.)
Quantità 500 mL
Numero UN UN1104
Beilstein 1744750
Densità vapore 4.5 (vs air)
Peso formulazione 130.18g/mol
Pressione del vapore 5mmHg (25°C)
Percent Purity 98%
Grado Reagent
Forma fisica Liquid