Learn More
Alfa Aesar™ Isopentyl mercaptan, 97%
Codice prodotto. 11382187
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11382187 100 mL 100mL
11372187 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11382187 Fornitore Alfa Aesar™ N. del fornitore L09661.AE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 541-31-1
Formula molecolare C5H12S
Molecular Weight (g/mol) 104.211
Numero MDL MFCD00004899
InChI Key GIJGXNFNUUFEGH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isoamyl mercaptan, 3-methyl-1-butanethiol, 1-butanethiol, 3-methyl, isopentyl mercaptan, 3-methylbutanethiol, isoamylthiol, isopentanethiol, isoamylmercaptan, unii-mmk4sun45e, isoamyl sulfhydrate
PubChem CID 10925
IUPAC Name 3-methylbutane-1-thiol
SMILES CC(C)CCS
Specifica
Materiale o nome chimico Isopentyl mercaptan
Densità 0.835
Punti di ebollizione 117°C to 118°C
Punto d'infiammabilità 19°C (66°F)
Indice di rifrazione 1.443
Quantità 100 mL
Numero UN UN1111
Beilstein 635659
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 104.22
Percent Purity 97%