Learn More
Isopentyl Nitrite, TRC
Codice prodotto. 30401811
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30401811 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30401811 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI82189010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Isopentyl Nitrite
CAS 110-46-3
Formula molecolare C5 H11 N O2
Quantità 10 g
Sinonimo Nitrous acid, 3-methylbutyl ester, Isopentyl alcohol, nitrite (8CI), 3-Methylbutanol nitrite, 3-Methylbutyl nitrite, Amyl nitrite, Aspiral, Isoamyl nitrite, Isopentyl nitrite, NSC 7903, Nitramyl, Nitrous acid, isopentyl ester, Pentyl nitrite, Vaporole
InChI Formula InChI=1S/C5H11NO2/c1-5(2)3-4-8-6-7/h5H,3-4H2,1-2H3
SMILES CC(C)CCON=O
IUPAC Name 3-methylbutyl nitrite
Molecular Weight (g/mol) 117.15
Peso formulazione 117.079