Learn More
Isophorone, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-151078
Click to view available options
Quantità:
5 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Glass bottle
78-59-1
C9H14O
138.21
MFCD00001584
HJOVHMDZYOCNQW-UHFFFAOYSA-N
isophorone, isoacetophorone, isoforone, isoforon, izoforon, isooctopherone, 3,5,5-trimethyl-2-cyclohexen-1-one, alpha-isophorone, 2-cyclohexen-1-one, 3,5,5-trimethyl, 1,1,3-trimethyl-3-cyclohexene-5-one
6544
CHEBI:34800
3,5,5-trimethylcyclohex-2-en-1-one
CC1=CC(=O)CC(C)(C)C1
78-59-1
C9H14O
138.21
MFCD00001584
HJOVHMDZYOCNQW-UHFFFAOYSA-N
isophorone, isoacetophorone, isoforone, isoforon, izoforon, isooctopherone, 3,5,5-trimethyl-2-cyclohexen-1-one, alpha-isophorone, 2-cyclohexen-1-one, 3,5,5-trimethyl, 1,1,3-trimethyl-3-cyclohexene-5-one
6544
CHEBI:34800
3,5,5-trimethylcyclohex-2-en-1-one
CC1=CC(=O)CC(C)(C)C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Isophorone
Nota nome 98%
Punto di fusione -8.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9200g/mL
Punti di ebollizione 213.0°C to 214.0°C
Punto d'infiammabilità 84°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Indice di rifrazione 1.4770 to 1.4790
Quantità 5 mL
Beilstein 07,65
Indice di Merck 15,5242
Gravità specifica 0.92
Informazioni di solubilità Solubility in water: 12g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,acetone
Viscosità 2.6 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 138.21
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Isophorone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.