Learn More
Isophorone, 97%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 122645000
Dettagli aggiuntivi : CAS : 78-59-1 Peso : 0.51000kg
Quantità 500mL
Imballaggio Glass bottle
Codice prodotto. 10021210
  • 18.40€ / 500mL
In stock, pronto per la spedizione: 6
Identificatori chimici
78-59-1
138.21
HJOVHMDZYOCNQW-UHFFFAOYSA-N
6544
3,5,5-trimethylcyclohex-2-en-1-one
C9H14O
MFCD00001584
isophorone, isoacetophorone, isoforone, isoforon, izoforon, isooctopherone, 3,5,5-trimethyl-2-cyclohexen-1-one, alpha-isophorone, 2-cyclohexen-1-one, 3,5,5-trimethyl, 1,1,3-trimethyl-3-cyclohexene-5-one
CHEBI:34800
CC1=CC(=O)CC(C1)(C)C
Specifica
Isophorone
84°C
Glass bottle
0.92
213.0°C to 214.0°C
-8.0°C
98%
96% min. (GC)
MFCD00001584
15,5242
Solubility in water: 12g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,acetone
CC1=CC(=O)CC(C1)(C)C
138.21
CHEBI:34800
Liquid
0.9200g/mL
Authentic
1.4770 to 1.4790
2.6 mPa.s (20°C)
Colorless to Yellow
500mL
78-59-1
C9H14O
07,65
isophorone, isoacetophorone, isoforone, isoforon, izoforon, isooctopherone, 3,5,5-trimethyl-2-cyclohexen-1-one, alpha-isophorone, 2-cyclohexen-1-one, 3,5,5-trimethyl, 1,1,3-trimethyl-3-cyclohexene-5-one
HJOVHMDZYOCNQW-UHFFFAOYSA-N
3,5,5-trimethylcyclohex-2-en-1-one
6544
138.21
97%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Isophorone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
SDS Documenti
Certificati