Learn More
Isophorone Diamine (cis/trans Mixture), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Isophorone Diamine |
| CAS | 2855-13-2 |
| Formula molecolare | C10 H22 N2 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | Cyclohexanemethylamine, 5-amino-1,3,3-trimethyl- (7CI,8CI), 5-Amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, 1,3,3-Trimethyl-1-aminomethyl-5-aminocyclohexane, 1-Amino-3,3,5-trimethyl-5-aminomethylcyclohexane, 1-Amino-3-(aminomethyl)-3,5,5-trimethylcyclohexane, 3,3,5-Trimethyl-5-aminomethylcyclohexylamine, 3-(Aminomethyl)-3,5,5-trimethylcyclohexanamine, 3-Amino-1,5,5-trimethyl-1-cyclohexanemathanamine, 3-Aminomethyl-3,5,5-trimethyl-1-cyclohexylamine, 3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine, 5-Amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethylamine, Aradur 42, Araldite HY 5083, Araldite HY 5161, Baxxodur EC 201, CeTePox 1314NFN, Chemammina CA 17, Chemcure 331, D 230, EPH 943, Epicure 3300, Epikure 3300, Epikure 943, Epilox H 10-31, Epilox IPD, HY 3484, HY 5161, IPD, IPDA, Isophorondiamine, Isophorone diamine, LH 281, Luxam IPD, Polypox IPD, RIM 137, Rutadur SG, Rutapox H 550L, Vestamid IPD, Vestamin IPD, Vestamine IPDA, Vestanat IPD |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H22N2/c1-9(2)4-8(12)5-10(3,6-9)7-11/h8H,4-7,11-12H2,1-3H3 |
| SMILES | CC1(C)CC(N)CC(C)(CN)C1 |
| IUPAC Name | 3-(aminomethyl)-3,5,5-trimethylcyclohexan-1-amine |
| Molecular Weight (g/mol) | 170.3 |
| Peso formulazione | 170.1783 |