Learn More
Isophorone diisocyanate, 98+%, mixture of isomers
Codice prodotto. 10844161 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
250 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
250mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10844161 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10555290 50 mL Bottiglia in vetro 50mL
10646640 1 L Bottiglia in vetro 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10844161 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 427602500
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 4098-71-9 | C12H18N2O2 | 222.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4098-71-9
Formula molecolare C12H18N2O2
Molecular Weight (g/mol) 222.29
Numero MDL MFCD00064956
InChI Key NIMLQBUJDJZYEJ-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo isophorone diisocyanate, ipdi, isophorone diamine diisocyanate, 5-isocyanato-1-isocyanatomethyl-1,3,3-trimethylcyclohexane, 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanate, cyclohexane, 5-isocyanato-1-isocyanatomethyl-1,3,3-trimethyl, 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate, ccris 6252, isocyanic acid, methylene 3,5,5-trimethyl-3,1-cyclohexylene ester, isophorone diisocyanate diisocyanates
PubChem CID 169132
ChEBI CHEBI:53214
IUPAC Name 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane
SMILES CC1(C)CC(CC(C)(CN=C=O)C1)N=C=O
Specifica
Materiale o nome chimico Isophorone diisocyanate
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0610g/mL
Punti di ebollizione 153.0°C (10.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 163°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (sum of mixed isomers) (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4830 to 1.4850 (20°C, 589nm)
Quantità 250 mL
Gravità specifica 1.061
Viscosità 13-15 mPa.s (23°C)
Peso formulazione 222.28
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Isophorone diisocyanate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H331-Tossico se inalato.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.