Learn More
Isophorone Diisocyanate, TRC
Codice prodotto. 30009905
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
50 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
10mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30009905 50 mL 50mL
30004385 100 mL 100mL
18000950 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 30009905 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI82197850ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4098-71-9
Formula molecolare C12 H18 N2 O2
Molecular Weight (g/mol) 222.28
Sinonimo Isocyanic acid, methylene(3,5,5-trimethyl-3,1-cyclohexylene) ester (7CI,8CI), 5-Isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, 1,3,3-Trimethyl-1-(isocyanatomethyl)-5-isocyanatocyclohexane, 1-(Isocyanatomethyl)-5-isocyanato-1,3,3-trimethylcyclohexane, 1-Isocyanato-3,3,5-trimethyl-5-(isocyanatomethyl)cyclohexane, 1-Isocyanato-3-(isocyanatomethyl)-3,5,5-trimethylcyclohexane, 1-Isocyanato-5-(isocyanatomethyl)-3,3,5-trimethylcyclohexane, 3,3,5-Trimethyl-5-(isocyanatomethyl)cyclohexyl isocyanate, 3-(Isocyanatomethyl)-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate, IPDI, Isophorone diisocyanate, PDI, Z 4770, 5-Isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, 1,3,3-Trimethyl-1-(isocyanatomethyl)-5-isocyanatocyclohexane, 1-(Isocyanatomethyl)-5-isocyanato-1,3,3-trimethylcyclohexane, 1-Isocyanato-3,3,5-trimethyl-5-(isocyanatomethyl)cyclohexane, 1-Isocyanato-3-(isocyanatomethyl)-3,5,5-trimethylcyclohexane, 1-Isocyanato-5-(isocyanatomethyl)-3,3,5-trimethylcyclohexane, 3,3,5-Trimethyl-5-(isocyanatomethyl)cyclohexyl isocyanate, 3-(Isocyanatomethyl)-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate, Carbitol acetate-isophorone Diisocyanate Copolymer, IPDI, PDI, Z 4770
IUPAC Name 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane
SMILES CC1(C)CC(CC(C)(CN=C=O)C1)N=C=O
Specifica
Materiale o nome chimico Isophorone Diisocyanate
Quantità 50 mL
InChI Formula InChI=1S/C12H18N2O2/c1-11(2)4-10(14-9-16)5-12(3,6-11)7-13-8-15/h10H,4-7H2,1-3H3
Peso formulazione 222.1368