Learn More
Isophthalic acid, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10277693 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
500 g
2 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
2kg
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10277693 500 g Plastic bottle 500g
10479040 5 g Bottiglia in vetro 5g
10755761 2 kg Plastic bottle 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10277693 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 122655000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 121-91-5 | C8H6O4 | 166.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 121-91-5
Formula molecolare C8H6O4
Molecular Weight (g/mol) 166.13
Numero MDL MFCD00002516
InChI Key QQVIHTHCMHWDBS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isophthalic acid, 1,3-benzenedicarboxylic acid, m-phthalic acid, m-benzenedicarboxylic acid, acide isophtalique, kyselina isoftalova, iso-phthalic acid, acide isophtalique french, kyselina isoftalova czech, unii-x35216h9fj
PubChem CID 8496
ChEBI CHEBI:30802
IUPAC Name benzene-1,3-dicarboxylic acid
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Isophthalic acid
Punto di fusione 341.0°C to 343.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare C6H4(CO2H)2
Quantità 500 g
Beilstein 09, 832
Indice di Merck 15, 5243
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.01g/100mL (25 c). Other solubilities: freely soluble in alcohol and glacial acetic acid,practically insoluble in benzene and petroleum,ether
Peso formulazione 166.13
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder