Learn More
Isophthalic Acid, TRC
Codice prodotto. 30133187
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
500 mg
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30133187 2.5 g 2.50g
30135947 500 mg 500mg
17948524 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30133187 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI8220082.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 121-91-5
Formula molecolare C8 H6 O4
Molecular Weight (g/mol) 166.13
Sinonimo Isophthalic Acid, 1,3-Benzenedicarboxylic acid (9CI, ACI), Isophthalic acid (8CI), 3-Carboxybenzoic acid, HA 20, HA 20 (acid), Isoterephthalic acid, m-Benzenedicarboxylic acid, m-Carboxybenzoic acid, m-Dicarboxybenzene, m-Phthalic acid, m-Phthalic acid, NSC 15310
IUPAC Name benzene-1,3-dicarboxylic acid
SMILES OC(=O)c1cccc(c1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Isophthalic acid
Quantità 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C8H6O4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
Peso formulazione 166.0266