Learn More
Isophthaloyl Chloride, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Isophthaloyl Chloride |
| CAS | 99-63-8 |
| Formula molecolare | C8H4Cl2O2 |
| Quantità | 2.5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H4Cl2O2/c9-7(11)5-2-1-3-6(4-5)8(10)12/h1-4H |
| SMILES | ClC(=O)c1cccc(c1)C(=O)Cl |
| Molecular Weight (g/mol) | 203.02 |