Learn More
Isophthaloyl dichloride, 98%
Codice prodotto. 11442638
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11442638 100 g 100g
11458426 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11442638 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15904.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 99-63-8 | C8H4Cl2O2 | 203.018 g/mol
Isophthaloyl dichloride is used in a variety of performance polymers and fibers, where it impacts flame resistance, temperature stability, chemical resistance, and flexibility. In addition, it is an effective stabilizer for urethane prepolymers due to its ability to scavenge water. Also used in aromatic fiber raw materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Isophthaloyl dichloride is used in a variety of performance polymers and fibers, where it impacts flame resistance, temperature stability, chemical resistance, and flexibility. In addition, it is an effective stabilizer for urethane prepolymers due to its ability to scavenge water. Also used in aromatic fiber raw materials.
Solubility
Reacts with water.
Notes
Incompatible with strong bases and strong oxidizing agents. It is sensitive to moisture. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Moisture sensitive.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99-63-8
Formula molecolare C8H4Cl2O2
Molecular Weight (g/mol) 203.018
Numero MDL MFCD00000678
InChI Key FDQSRULYDNDXQB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isophthaloyl chloride, isophthaloyl dichloride, 1,3-benzenedicarbonyl dichloride, m-phthaloyl chloride, isophthalic chloride, isophthalic acid chloride, isophthalic acid dichloride, isothaloyl chloride, isophthalyl chloride, 1,3-benzenedicarbonyl chloride
PubChem CID 7451
IUPAC Name benzene-1,3-dicarbonyl chloride
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(=O)Cl)C(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Isophthaloyl dichloride
Punto di fusione 42°C to 45°C
Densità 1.388
Punti di ebollizione 275°C to 278°C
Punto d'infiammabilità 180°C (356°F)
Quantità 100 g
Numero UN UN3261
Beilstein 638342
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Reacts with water.
Peso formulazione 203.02
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Isophthaloyl dichloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Benzenedicarbonyl dichloride
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.