Learn More
Isophytol, 95%
Codice prodotto. 11408517
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11408517 10 g 10g
11418517 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11408517 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A18583.09
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 505-32-8 | C20H40O | 296.539 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 505-32-8
Formula molecolare C20H40O
Molecular Weight (g/mol) 296.539
Numero MDL MFCD00048380
InChI Key KEVYVLWNCKMXJX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isophytol, 3,7,11,15-tetramethyl-1-hexadecen-3-ol, 1-hexadecen-3-ol, 3,7,11,15-tetramethyl, 2,6,10,14-tetramethylhexadec-15-en-14-ol, 2,6,10-trimethyl-14-vinylpentadecan-14-ol, 1-hexadecene-3-ol, 3,7,11,15-tetramethyl, 1-phyten-3-ol, iso-phytol, dsstox_cid_5474
PubChem CID 10453
IUPAC Name 3,7,11,15-tetramethylhexadec-1-en-3-ol
SMILES CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)(C=C)O
Specifica
Materiale o nome chimico Isophytol
Densità 0.8519
Punti di ebollizione 125°C to 128°C (0.06 mmHg)
Indice di rifrazione 1.4571
Quantità 10 g
Beilstein 1783243
Indice di Merck 14,5198
Peso formulazione 296.54
Percent Purity 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Isophytol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Isophytol