Learn More
Isophytol, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Isophytol |
| CAS | 505-32-8 |
| Formula molecolare | C20H40O |
| Quantità | 10 mL |
| Sinonimo | 3,7,11,15-Tetramethyl-1-hexadecen-3-ol, Isovegetable Alcohol |
| InChI Formula | InChI=1S/C20H40O/c1-7-20(6,21)16-10-15-19(5)14-9-13-18(4)12-8-11-17(2)3/h7,17-19,21H,1,8-16H2,2-6H3 |
| SMILES | CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)(O)C=C |
| IUPAC Name | 3,7,11,15-tetramethylhexadec-1-en-3-ol |
| Molecular Weight (g/mol) | 296.53 |
| Peso formulazione | 296.3079 |