Learn More
Merck Isopore™ Membrane Filters, 0.2 μm
Use for analyses of airborne contaminants and other particles using optical or electron microscopy. Isopore™ Polycarbonate Membrane Filters have a smooth, glass-like surface for clearer sample observation. Available in a variety of pore sizes/flow rates, diameters and colors.
169.00€ - 640.00€
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
---|---|
Tipo di filtro | Screen Filter |
Materiale | Policarbonato (PC) |
Dimensione del poro | 0.22 μm |
Sterilità | Non-sterile |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Colore | Portata | Punto di bolla | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Colore | Portata | Punto di bolla | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10084440
|
Merck
GTTP01300 |
13 mm | Bianco | 6.0 ml/min./cm quadrati | 50 psi |
169.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 26-04-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10702731
|
Merck
GTBP01300 |
13 mm | Nero | 6.0 ml/min./cm2 | 50 psi |
171.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 20-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10712381
|
Merck
GTTP02500 |
25 mm | Bianco | 6.0 ml/min./cm2 | 50 psi |
238.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 13-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10527092
|
Merck
GTBP02500 |
25 mm | Nero | 6.0 ml/min./cm2 | 50 psi |
374.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 07-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10722381
|
Merck
GTTP03700 |
37 mm | Bianco | 6.0 ml/min./cm quadrati | 50 psi |
270.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 20-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10696721
|
Merck
GTTP04700 |
47 mm | Bianco | 6.0 ml/min./cm quadrati | 50 psi |
300.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10742381
|
Merck
GTBP04700 |
47 mm | Nero | 6.0 ml/min./cm quadrati | 50 psi |
580.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 30-04-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10606731
|
Merck
GTTP14250 |
142 mm | Bianco | 6.0 ml/min./cm quadrati | 50 psi |
640.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 02-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10300462
|
Merck
GTTP09030 |
90 mm | Bianco | 0.007 L/min/ cm2/psi (Air), 16 mL/min/ cm2 (water) | ≥5.2 bar |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
Use for analyses of airborne contaminants and other particles using optical or electron microscopy. Isopore™ Polycarbonate Membrane Filters have a smooth, glass-like surface for clearer sample observation. Available in a variety of pore sizes/flow rates, diameters and colors.
The Isopore™ membrane is a polycarbonate, track-etched screen filter recommended for all analyses in which the sample is viewed on the surface of the membrane. Isopore™ membrane offers distinct advantages for the analysis of airborne contaminants and other particles using optical or electron microscopy. The Isopore™ membrane is composed of polycarbonate film, which has a smooth, glass-like surface for clearer sample observation. The unique manufacturing process of the membrane ensures a precise pore diameter and a consistent pore size for accurate separation of samples by size. Matched-weight filters are not usually required because of low, constant tar and ash weights.Features & Benefits:
•Membrane structure retains particles on the surface, simplifying counting and analysis
•Isopore™ membranes do not stain, resulting in low background interference
•Non-hygroscopic, allowing for rapid drying and reduced sample analysis time
•Translucent material does not require clearing for transmitted light microscopy; also available in brown variety
Applications:
Air Monitoring, Epifluorescent Microscopy, Chemotaxis Assays
Specifica
Not Autoclavable | |
Policarbonato (PC) | |
Non-sterile | |
Hydrophilic |
Screen Filter | |
0.22 μm | |
Filter Membranes |