Learn More
Isoprenaline hydrochloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11683009 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11683009 5 g 5g
11915431 25 g 25g
11925431 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11683009 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 437210050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51-30-9
Formula molecolare C11H18ClNO3
Molecular Weight (g/mol) 247.72
Numero MDL MFCD00012603,MFCD00064548
InChI Key IROWCYIEJAOFOW-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo isoprenaline hydrochloride, isoproterenol hydrochloride, isuprel, euspiran, isoprenaline hcl, isoproterenol hcl, aerolone, aerotrol, izadrin, vapo-iso
PubChem CID 5807
IUPAC Name 4-[1-hydroxy-2-(propan-2-ylamino)ethyl]benzene-1,2-diol;hydrochloride
SMILES [H+].[Cl-].CC(C)NCC(O)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Isoprenaline hydrochloride
Punto di fusione 165.0°C to 175.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in cold water.
Peso formulazione 247.72
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Isoprenaline hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Isoprenaline hydrochloride