Learn More
Isoprenaline hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16472189
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
200 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
200mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16472189 1 g 1g
16441426 200 mg 200mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16472189 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0468
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
MedChemExpress Isoprenaline hydrochloride is a non-selective β-adrenergic receptor agonist with potent peripheral vasodilator, bronchodilator, and cardiac stimulating activities.
Isoprenaline hydrochloride is a non-selective β-adrenergic receptor agonist with potent peripheral vasodilator, bronchodilator, and cardiac stimulating activities.
Specifica
Materiale o nome chimico Isoprenaline hydrochloride
CAS 51-30-9
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C11H18ClNO3
Quantità 1 g
Sinonimo Isoproterenol hydrochloride
Informazioni di solubilità DMSO : 80 mg/mL (322.95 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (201.84 mM)
SMILES OC1=CC=C(C(O)CNC(C)C)C=C1O.Cl
Molecular Weight (g/mol) 247.72
Peso formulazione 247.72
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only