Learn More
Isoprene, 99%, stab. with ca 0.02% 4-tert-butylcatechol
Descrizione
Isoprene is used in to prepare synthetic version of natural rubber by polymerization using Ziegler catalysts. It is a basic building block for terpenes especially carotenes, terpenoids, retinol, vitamin-A and tocopherol (Vitamin-E). It finds applications in medical equipments, toys, baby bottle nipples, shoe soles, elastic films and threads for golf balls. Copolymer prepares in association with styrene is used in pressure sensitive adhesives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Isoprene is used in to prepare synthetic version of natural rubber by polymerization using Ziegler catalysts. It is a basic building block for terpenes especially carotenes, terpenoids, retinol, vitamin-A and tocopherol (Vitamin-E). It finds applications in medical equipments, toys, baby bottle nipples, shoe soles, elastic films and threads for golf balls. Copolymer prepares in association with styrene is used in pressure sensitive adhesives.
Solubility
Miscible with ethanol, ethyl ether, alcohol, acetone and benzene. Immiscible with water.
Notes
Store in a cool place. Incompatible with oxidizing agents, strong bases, ammonia, alkali metals, alcohols and oxygen.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Isoprene |
| Nota nome | stabilized with ≈0.02% 4-tert-butylcatechol |
| Punto di fusione | -146°C |
| Densità | 0.681 |
| Punti di ebollizione | 33°C to 36°C |
| Punto d'infiammabilità | −54°C (−65°F) |
| Indice di rifrazione | 1.422 |
| Quantità | 100 mL |
| Numero UN | UN1218 |
| Beilstein | 969158 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Isoprene
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- cancerogenicità Categoria 1B
- Liquido infiammabile Categoria 1
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- H224-Liquido e vapori altamente infiammabili.
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- H350-Può provocare il cancro.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: Isoprene