Learn More
Isoprocarb, TRC
Codice prodotto. 30005890
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30005890 1 g 1g
30135844 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30005890 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI8224001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2631-40-5
Formula molecolare C11 H15 N O2
Molecular Weight (g/mol) 193.24
Sinonimo Isoprocarb, Carbamic acid, methyl-, o-cumenyl ester (7CI,8CI), Phenol, 2-(1-methylethyl)-, methylcarbamate (9CI), 2-Isopropylphenyl N-methylcarbamate, 2-Isopropylphenyl methylcarbamate, BAY 39731, Bayer 39,731, ENT 25670, Etrofolan, Isoprocarb, MIPC, Mipcin, Mipcine, Mobucin, NSC 191479, OMS 32, PPC 3, Ro 7-5050, o-Cumenyl N-methylcarbamate, o-Cumenyl methylcarbamate, o-Isopropylphenol methylcarbamate, o-Isopropylphenyl N-methylcarbamate, o-Isopropylphenyl methylcarbamate, Phenol, 2-(1-methylethyl)-, 1-(N-methylcarbamate)
IUPAC Name (2-propan-2-ylphenyl) N-methylcarbamate
SMILES CNC(=O)Oc1ccccc1C(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Isoprocarb
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C11H15NO2/c1-8(2)9-6-4-5-7-10(9)14-11(13)12-3/h4-8H,1-3H3,(H,12,13)
Peso formulazione 193.1103