Learn More
Isopropanol, 99.5%, Extra Dry over Molecular Sieve, AcroSeal™
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Isopropanol |
| Punto di fusione | -89.5°C |
| Nota nome | Over Molecular Sieves |
| Colore | Colorless |
| Acidità | 0.0005% max. (as C2H5COOH) |
| Densità | 0.7850g/mL |
| Quantità | 100 mL |
| Punto d'infiammabilità | 12°C |
| Imballaggio | Flacone in vetro AcroSeal™ |
| Forma fisica | Liquido |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Isopropanol
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.