Learn More
Isopropanol, 99.5%, for HPLC
Codice prodotto. 10631515 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10631515 1 L 1L
10168892 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10631515 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 383910010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.45€
    80.40€ / 1L
    Risparmia 7.05€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 67-63-0 | C3H8O | 60.096 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-63-0
Formula molecolare C3H8O
Molecular Weight (g/mol) 60.10
Numero MDL MFCD00011674
InChI Key KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC Name propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Specifica
Materiale o nome chimico Isopropanol
Punto di fusione -89.5°C
Densità 0.7850g/mL
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità 12°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.3760 to 1.3780
Intervallo percentuale saggio 99.5%
Gravità specifica 0.785
Formula lineare (CH3)2CHOH
Viscosità 2.27 mPa.s (20°C)
Indice di Merck 15, 5254
Punti di ebollizione 81.0°C to 83.0°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, methylene chloride,, dmf and acetone, miscible with alcohol, ether and chloroform, insoluble in salts solutions
Peso formulazione 60.1
Percent Purity 99.5%
Grado HPLC
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Isopropanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.