Learn More
Isopropanol, 99.8%, Extra Dry, AcroSeal™
Codice prodotto. 10787962 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
2.5 L
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10787962 100 mL 100mL
10058701 1 L 1L
10533704 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10787962 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 326961000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 67-63-0 | C3H8O | 60.096 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-63-0
Formula molecolare C3H8O
Molecular Weight (g/mol) 60.096
Numero MDL MFCD00011674
InChI Key KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC Name propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Specifica
Materiale o nome chimico Isopropanol
Punto di fusione -89.5°C
Colore Colorless
Densità 0.7850g/mL
Quantità 100 mL
Punto d'infiammabilità 12°C
Spettro a infrarossi Authentic
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.3760 to 1.3780
Residuo dopo l'evaporazione 0.0005 % max.
Intervallo percentuale saggio 99.8%
Gravità specifica 0.785
Formula lineare (CH3)2CHOH
Viscosità 2.27 mPa.s (20°C)
Acqua 0.005% Max. (Coulometric)
Beilstein 01, 360
Fieser 13,108
Indice di Merck 15, 5254
Punti di ebollizione 81.0°C to 83.0°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, methylene chloride,, dmf and acetone, miscible with alcohol, ether and chloroform, insoluble in salts solutions
Peso formulazione 60.1
Percent Purity 99.8%
Grado Ultrasecco
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Isopropanol
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.