Learn More
Isopropanol, 99%, for biochemistry and histology, AcroSeal™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Isopropanol |
| Punto di fusione | -89.5°C |
| Absorbance | 0.01 max. at 300nm, 0.03 max. at 260nm, 0.05 max. at 240nm, 0.15 max. at 230nm, 0.3 max. at 220nm, 1 max. at 205nm |
| Densità | 0.7850g/mL |
| Quantità | 2.5 L |
| Punto d'infiammabilità | 12°C |
| Imballaggio | Flacone in vetro AcroSeal™ |
| Indice di rifrazione | 1.3760 to 1.3780 |
| Gravità specifica | 0.785 |
| Formula lineare | (CH3)2CHOH |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Isopropanol
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.