Learn More
Isopropanol, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10080320 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Flacone in HDPE
Metal Can
Plastic Container
Plastic-coated Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
25L
500mL
5L
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10080320 5 L Flacone in HDPE 5L
11453733 500 mL Plastic-coated Glass Bottle 500mL
10366430 1 L Amber Glass Bottle 1L
15705272 2.5 L Amber Glass Bottle 2.50L
10315720 2.5 L Amber Glass Bottle 2.50L
10628143 2.5 L Flacone in HDPE 2.50L
10497070 2.5 L Plastic-coated Glass Bottle 2.50L
10522992 10 L Plastic Container 10L
10090320 25 L Metal Can 25L
12656757 25 L Plastic Container 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 10080320 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P/7500/21
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
C3H8O, CAS Number-67-63-0, 2-hydroxypropane, isopropanol, hartosol, 2-propanol, dimethylcarbinol, avantine, petrohol, sec-propyl alcohol, isopropyl alcohol, alkolave, 2.5L, 81 deg.C, CHEBI:17824, Colorless, 60.1g/mol, KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N, propan-2-ol, -89.5 deg.C, 11674, 60.096 | CAS: 67-63-0 | C3H8O | 60.096 g/mol
C3H8O, CAS Number-67-63-0, 2-hydroxypropane, isopropanol, hartosol, 2-propanol, dimethylcarbinol, avantine, petrohol, sec-propyl alcohol, isopropyl alcohol, alkolave, 2.5L, 81 deg.C, CHEBI:17824, Colorless, 60.1g/mol, KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N, propan-2-ol, -89.5 deg.C, 11674, 60.096
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-63-0
Formula molecolare C3H8O
Molecular Weight (g/mol) 60.096
Numero MDL 11674
InChI Key KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC Name propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Specifica
Materiale o nome chimico Isopropanol
pH 7
Punto di fusione -89.5°C
Colore Colorless
Quantità 5 L
Imballaggio Flacone in HDPE
Forma fisica Liquido
Pressione del vapore 43mmHg at 20°C
Viscosità 2.27 mPaS at 20°C
Punti di ebollizione 81°C
Peso formulazione 60.1g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Isopropanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Propan-2-ol