Learn More
Isopropanol-d8, for NMR, 99+ atom % D
Codice prodotto. 10571431 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10571431 25 g Glass Bottle 25g
10499310 5 g Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10571431 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 174850250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    510.00€
    466.00€ / 25g
    Risparmia 44.00€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 22739-76-0 | C3H8O | 68.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 22739-76-0
Formula molecolare C3H8O
Molecular Weight (g/mol) 68.15
Numero MDL MFCD00044341
InChI Key KFZMGEQAYNKOFK-PIODKIDGSA-N
Sinonimo 2-propanol-d8, isopropanol-d8, 2 h? propan-2-2 h ol, octadeuteroisopropanol, 2h8-2-propanol, 2-propan-1,1,1,2,3,3,3-d7-ol-d, 2-propanol-d isotopic 1g, 2-propanol-d8, 99.5 atom % d
PubChem CID 2723972
IUPAC Name 1,1,1,2,3,3,3-heptadeuterio-2-deuteriooxypropane
SMILES [2H]OC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Specifica
Materiale o nome chimico Isopropanol-d8
Forma fisica Liquid
Colore Colorless
Nota nome 99+ atom % D
Densità 0.8900g/mL
Deuterio (D) 99.0% min.
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 25 g
Formula lineare (CD3)2CDOD
Peso formulazione 68.15
Grado NMR
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Isopropanol-d8
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.