Learn More
Isopropanolo, ultrapuro, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10477070 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Flacone in vetro color ambra
Fusto in metallo
Plastic Bottle
Plastic Container
Plastic-coated Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
500mL
5L
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10477070 1 L Flacone in vetro color ambra 1L
11428782 500 mL Amber Glass Bottle 500mL
12698645 500 mL Plastic-coated Glass Bottle 500mL
10588630 2.5 L Amber Glass Bottle 2.50L
10284200 2.5 L Plastic-coated Glass Bottle 2.50L
10070320 5 L Plastic Bottle 5L
10595729 5 L Plastic Container 5L
10306390 25 L Fusto in metallo 25L
10731974 25 L Plastic Container 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 10477070 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P/7490/15
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.55€
    68.90€ / 1L
    Risparmia 16.65€
    19% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 67-63-0 | Molecular Formula: C3H8O | Molecular Weight: 60.096 g/mol
Isopropanol, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-63-0
Formula molecolare C3H8O
Molecular Weight (g/mol) 60.096
Numero MDL 11674
InChI Key KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC Name propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Specifica
pH 7
Punto di fusione -89.5°C
Colore Incolore
Quantità 1 L
Imballaggio Flacone in vetro color ambra
Forma fisica Liquido
Pressione del vapore 43mmHg at 20°C
Viscosità 2.27 mPaS at 20°C
Punti di ebollizione 81°C
Peso formulazione 60.1g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Propan-2-ol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopropanol