Learn More
2-Propanol, Molecular Biology Grade, Fisher BioReagents™
Codice prodotto. 17150576 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
4L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17150576 2.5 L 2.50L
17170576 500 mL 500mL
17140576 1 L 1L
17160576 4 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 17150576 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP2618212
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
Per la precipitazione di acidi nucleici
Reagente ultrapuro utilizzabile in applicazioni fondamentali quali la purificazione e la precipitazione di acidi nucleici e proteine e la conservazione di campioni biologici.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-63-0
Formula molecolare C3H8O
Molecular Weight (g/mol) 60.10
InChI Key KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC Name propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Specifica
Materiale o nome chimico Isopropanol
pH 7
Punto di fusione -89.5°C
Absorbance 0.015 AU max. at 254nm, 0.10 AU max. at 230nm, 0.20 AU max. at 220nm, 1.00 AU max. at 205nm
Colore Incolore
Densità 0.785g/cm³
Quantità 2.5 L
Imballaggio Bottiglia di vetro ambrato
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.3740 to 1.3760 (at 25°C)
Note sul grado di purezza DNase-, RNase- and Protease-Free
Residuo dopo l'evaporazione 1ppm max.
Intervallo percentuale saggio ≥99.9 %
Formula lineare (CH3)2CHOH
Pressione del vapore 43mmHg at 20°C
Viscosità 2.27 mPa/s at 20°C
Acqua 0.05% max.
Punti di ebollizione 81°C
Peso formulazione 60.1
Percent Purity ≥99.9%
Grado Biologia molecolare
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Isopropanol, Molecular Biology Grade
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P338-Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: isopropanol