Learn More
Isopropanol, Optima™LC/MS Grade, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10783447 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Wide Neck Amber Bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
4L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10783447 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
10091304 1 L Wide Neck Amber Bottle 1L
10684355 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
10001314 4 L Bottiglia in vetro 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10783447 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore A461500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.42€
    46.40€ / 500mL
    Risparmia 17.02€
    26% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-07-2026
Aggiungi al carrello
2-Propanol, >-99.90%, C3H8O, CAS Number-67-63-0, isopropanol, 2-hydroxypropane, isopropyl alcohol, alkolave, hartosol, dimethylcarbinol, avantine, sec-propyl alcohol, petrohol, 2-propanol, 2.5L, Report AU at 254nm, Report AU at 230nm, Report AU at 210nm, Report AU at 220nm | CAS: 67-63-0 | C3H8O | 60.096 g/mol
2-Propanol, >-99.90%, C3H8O, CAS Number-67-63-0, petrohol, isopropyl alcohol, isopropanol, sec-propyl alcohol, dimethylcarbinol, 2-hydroxypropane, hartosol, 2-propanol, alkolave, avantine, 4L, Report AU at 254nm, Report AU at 210nm, Report AU at 230nm, Report AU at 220nm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-63-0
Formula molecolare C3H8O
Molecular Weight (g/mol) 60.096
Numero MDL 11674
InChI Key KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC Name propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Propanol
pH 7
Punto di fusione -89.5°C
Absorbance Report AU at 210nm, Report AU at 220nm, Report AU at 230nm, Report AU at 254nm
Colore Colorless
Densità 0.785g/cm³
Quantità 500 mL
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Note sul grado di purezza LC-MS & UHPLC-UV
Residuo dopo l'evaporazione 1ppm max.
Intervallo percentuale saggio Assay: ≥99.90%
Formula lineare (CH3)2CHOH
Pressione del vapore 43mmHg at 20°C
Viscosità 2.27 mPaS at 20°C
Acqua 0.05% max.
Indice di Merck 15, 5254
Punti di ebollizione 81°C
Peso formulazione 60.1
Percent Purity ≥99.90%
Grado LC-MS/UHPLC-UV
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Iso-propanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.