Learn More
Isopropanol, technical
Codice prodotto. 12556817 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 L
Imballaggio:
Plastic drum
Dimensione della confezione:
5L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
12556817 5 L Plastic drum 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12556817 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 444250050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    144.00€
    88.65€ / 5L
    Risparmia 55.35€
    38% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 67-63-0 | C3H8O | 60.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Isopropanol
CAS 67-63-0
Punto di fusione -89.5°C
Densità 0.7850g/mL
Punti di ebollizione 81.0°C to 83.0°C
Punto d'infiammabilità 12°C
Imballaggio Plastic drum
Formula molecolare C3H8O
Formula lineare (CH3)2CHOH
Indice di rifrazione 1.3760 to 1.3780
Quantità 5 L
Indice di Merck 15,5254
Gravità specifica 0.785
Sinonimo isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, methylene chloride,, dmf and acetone, miscible with alcohol, ether and chloroform, insoluble in salts solutions
InChI Key KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)O
IUPAC Name propan-2-ol
Molecular Weight (g/mol) 60.1
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
Viscosità 2.27 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 60.1
Grado Caratteristiche
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Isopropanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.