Learn More
Isopropenyl acetate, 99%
Codice prodotto. 10357900 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1kg
250g
Codice prodotto. 10357900
Marca: Thermo Scientific Acros 152502500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 108-22-5 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-22-5
Formula molecolare C5H8O2
Molecular Weight (g/mol) 100.12
Numero MDL MFCD00008709
InChI Key HETCEOQFVDFGSY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isopropenyl acetate, 2-acetoxypropene, 1-methylvinyl acetate, 2-acetoxypropylene, methylvinyl acetate, 1-propen-2-ol, acetate, propen-2-yl acetate, acetic acid isopropenyl ester, 1-acetoxy-1-methylethylene, 1-propen-2-yl acetate
PubChem CID 7916
IUPAC Name prop-1-en-2-yl acetate
SMILES CC(=C)OC(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Isopropenyl acetate
Nota nome 99%
Punto di fusione -93°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9200g/mL
Punti di ebollizione 94°C to 97°C
Punto d'infiammabilità 10°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CO2C(CH3)=CH2
Indice di rifrazione 1.4000 to 1.402
Quantità 250 g
Beilstein 02, II, 278
Fieser 01,524; 04,273; 06,308
Indice di Merck 15, 5249
Gravità specifica 0.92
Informazioni di solubilità Solubility in water: 34g/L in water (20°C). Other solubilities: miscible with nearly all organic solvents
Peso formulazione 100.12
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid