Learn More
Isopropyl 2-bromo-2-methylpropanoate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10420764
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10420764 100 g 100g
10160792 10 g 10g
10170792 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10420764 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SB01764FA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 51368-55-9
Formula molecolare C7H13BrO2
Molecular Weight (g/mol) 209.08
Numero MDL MFCD00055235
InChI Key UNZJYKKJZGIFCG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isopropyl 2-bromo-2-methylpropanoate, isopropyl 2-bromo-2-methylpropionate, 2-bromo-2-methylpropionic acid isopropyl ester, isopropyl 2-bromoisobutyrate, propanoic acid, 2-bromo-2-methyl-, 1-methylethyl ester, isopropyl 2-bromo-2-methyl-propanoate, methylethyl 2-bromo-2-methylpropanoate, 2-bromo-iso-butyric acid isopropyl ester, propan-2-yl 2-bromanyl-2-methyl-propanoate, 2-bromoisobutyric acid isopropyl ester
PubChem CID 2796293
IUPAC Name propan-2-yl 2-bromo-2-methylpropanoate
SMILES CC(C)OC(=O)C(C)(C)Br
Specifica
Materiale o nome chimico Isopropyl 2-bromo-2-methylpropanoate
CAS min. % 97.0
Densità 1.2600g/mL
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula lineare (CH3)2CBrCO2CH(CH3)2
Quantità 100 g
Peso formulazione 209.08
Percent Purity 97%