Learn More
Isopropyl 2-Bromo-2-methylpropanoate, TRC
Codice prodotto. 30132817
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30132817 5 g 5g
30006841 500 mg 500mg
30009692 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30132817 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI8746385G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51368-55-9
Formula molecolare C7H13O2Br
Molecular Weight (g/mol) 209.08
Sinonimo 1-Methylethyl 2-Bromo-2-methylpropanoate, 2-Bromo-2-methylpropanoic Acid Isopropyl Ester, Isopropyl 2-Bromo-2-methylpropanoate, Isopropyl 2-Bromoisobutyrate, Isopropyl alpha-Bromoisobutyrate;
IUPAC Name propan-2-yl 2-bromo-2-methylpropanoate
SMILES CC(C)OC(=O)C(C)(C)Br
Specifica
Materiale o nome chimico Isopropyl 2-Bromo-2-methylpropanoate
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C7H13BrO2/c1-5(2)10-6(9)7(3,4)8/h5H,1-4H3
Peso formulazione 208.0099