Learn More
Isopropyl 3-Aminocrotonate, TRC
Codice prodotto. 30397564
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30397564 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30397564 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI824030250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Isopropyl 3-Aminocrotonate
CAS 14205-46-0
Formula molecolare C7 H13 N O2
Quantità 250 mg
Sinonimo 3-Amino-2-butenoic acid isopropyl ester, 2-Butenoic acid, 3-amino-, 1-methylethyl ester, Crotonic acid, 3-amino-, isopropyl ester (8CI), 1-Methylethyl 3-amino-2-butenoate, 1-Methylethyl 3-aminocrotonate, 3-Aminocrotonic acid isopropyl ester, Isopropyl 3-amino-2-butenoate, Isopropyl 3-aminocrotonate, Isopropyl β-aminocrotonate
InChI Formula InChI=1S/C7H13NO2/c1-5(2)10-7(9)4-6(3)8/h4-5H,8H2,1-3H3/b6-4-
SMILES CC(C)OC(=O)\C=C(\C)/N
IUPAC Name propan-2-yl (Z)-3-aminobut-2-enoate
Molecular Weight (g/mol) 143.18
Peso formulazione 143.0946