Learn More
Isopropyl 4-Aminobenzoate, Mikromol™
Codice prodotto. 30051961
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30051961 100 mg 100mg
30049182 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30051961 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1255.08
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Isopropyl 4-Aminobenzoate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Isopropyl 4-Aminobenzoate
CAS 18144-43-9
Nomi componenti o analita Isopropyl 4-Aminobenzoate
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C10 H13 N O2
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Isopropyl 4-Aminobenzoate, 4-Aminobenzoic Acid 1-Methylethyl Ester, Benzoic acid, p-amino-, isopropyl ester (6CI,7CI,8CI), 1-Methylethyl 4-aminobenzoate, Isopropyl 4-aminobenzoate, Isopropyl p-aminobenzoate
InChI Formula InChI=1S/C10H13NO2/c1-7(2)13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-7H,11H2,1-2H3
SMILES CC(C)OC(=O)c1ccc(N)cc1
IUPAC Name propan-2-yl 4-aminobenzoate
Molecular Weight (g/mol) 179.22
Quantità 100 mg
Peso formulazione 179.0946 g/mol