Learn More
Isopropyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide (Piroxicam Impurity L), TRC
Codice prodotto. 30135611
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30135611 100 mg 100mg
17962865 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30135611 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI824600100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-10-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 118854-48-1
Formula molecolare C13 H15 N O5 S
Molecular Weight (g/mol) 297.33
Sinonimo Isopropyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide, 1-Methylethyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide, Meloxicam Imp. F (EP), Piroxicam Imp. L (EP)
IUPAC Name propan-2-yl 4-hydroxy-2-methyl-1,1-dioxo-1λ^{6},2-benzothiazine-3-carboxylate
SMILES CC(C)OC(=O)C1=C(O)c2ccccc2S(=O)(=O)N1C
Specifica
Materiale o nome chimico Isopropyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxyl
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C13H15NO5S/c1-8(2)19-13(16)11-12(15)9-6-4-5-7-10(9)20(17,18)14(11)3/h4-8,15H,1-3H3
Peso formulazione 297.0671