Learn More
Isopropyl Acetate, ≥99.6%, Solstice
Codice prodotto. 15685770 Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15685770 2.5 L Glass Bottle 2.50L
15675770 1 L Glass Bottle 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15685770 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore 5374622.5L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
≥99.6%
  • Forniamo reagenti e sostanze chimiche di laboratorio di alta qualità per laboratori analitici e chimici:
    solventi – ACS per uso specifico (HPLC), ACS per uso generico, solventi per istologia e di grado reagente per sintesi chimica e altre applicazioni industriali.
    Sostanze inorganiche – Sintesi chimica e chimica inorganica, inclusi acidi e basi essenziali, sali, metalli ed elementi e reagenti per reazioni chimiche.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-21-4
Formula molecolare C5H10O2
Molecular Weight (g/mol) 102.133
Numero MDL MFCD00008877
InChI Key JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isopropyl acetate, 2-propyl acetate, 2-acetoxypropane, acetic acid, 1-methylethyl ester, isopropyl ethanoate, isopropylacetat, paracetat, isopropylacetaat, 1-methylethyl acetate, acetic acid, isopropyl ester
PubChem CID 7915
IUPAC Name propan-2-yl acetate
SMILES CC(C)OC(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico Isopropyl acetate
Punto di fusione -73°C
Colore Colorless
Densità 0.872g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 91°C
Limite di esplosione 1.8% (37°F), 8%
Punto d'infiammabilità 4°C (39.2°F)
Punto di combustione 894°F
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare CH3COOCH(CH3)2
Indice di rifrazione n20/D 1.377
Quantità 2.5 L
Numero UN UN1220
Beilstein 1740761
Densità vapore 3.5 (vs air)
Peso formulazione 102.13g/mol
Pressione del vapore 47mmHg (20°C)
Percent Purity ≥99.6%