Learn More
Isopropyl acetate, 99+%, pure
Codice prodotto. 10082400 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
2.5 L
25 L
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
25L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10082400 1 L 1L
10439110 100 mL 100mL
10092400 2.5 L 2.50L
10667744 25 L 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10082400 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 180800010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.15€
    51.60€ / 1L
    Risparmia 4.55€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 108-21-4 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-21-4
Numero MDL MFCD00008877
InChI Key JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isopropyl acetate, 2-propyl acetate, 2-acetoxypropane, acetic acid, 1-methylethyl ester, isopropyl ethanoate, isopropylacetat, paracetat, isopropylacetaat, 1-methylethyl acetate, acetic acid, isopropyl ester
PubChem CID 7915
IUPAC Name propan-2-yl acetate
SMILES CC(C)OC(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico Isopropyl acetate
Punto di fusione -73.0°C
Colore Colorless
Densità 0.8720g/mL
Punti di ebollizione 88.8°C
Punto d'infiammabilità 4°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C5H10O2
Formula lineare CH3CO2CH(CH3)2
Indice di rifrazione 1.3760 to 1.3780
Quantità 1 L
Beilstein 02, 130
Residuo dopo l'evaporazione 0.01% max.
Indice di Merck 15, 5251
Gravità specifica 0.872
Informazioni di solubilità Solubility in water: 31g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Molecular Weight (g/mol) 102.13
Viscosità 0.49 mPa.s (25°C)
Peso formulazione 102.13
Percent Purity 99+%
Grado Pure
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Isopropyl acetate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.