Learn More
Isopropyl Acetate, Puriss p.a., ≥99.5% (GC), Solstice
Descrizione
- Solstice has over 200 years of history in producing high-purity chemicals
- It is the leading brand offering High-Purity Solvents for dedicated applications.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Isopropyl acetate |
| Densità | 0.872g/mL at 25°C |
| Punti di ebollizione | 85°C |
| Limite di esplosione | 1.8% (37°F), 8% |
| Punto d'infiammabilità | 4°C (39.2°F) |
| Punto di combustione | 894°F |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | CH3COOCH(CH3)2 |
| Indice di rifrazione | 1.377 |
| Quantità | 250 mL |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Isopropyl acetate
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: isopropyl acetate