Learn More
Isopropyl Acetate, TRC
Codice prodotto. 30004325
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
Dimensione della confezione:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30004325 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30004325 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI82341510ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Acetic acid-isopropyl ester
CAS 108-21-4
Formula molecolare C5 H10 O2
Quantità 10 mL
Sinonimo Acetic acid, isopropyl ester (6CI,8CI), 1-Methylethyl acetate, 2-Acetoxypropane, 2-Propyl acetate, Isopropyl acetate, Isopropyl ethanoate, NSC 9295
InChI Formula InChI=1S/C5H10O2/c1-4(2)7-5(3)6/h4H,1-3H3
SMILES CC(C)OC(=O)C
IUPAC Name propan-2-yl acetate
Molecular Weight (g/mol) 102.13
Peso formulazione 102.0681