Learn More
Isopropyl Acetoacetate, TRC
Codice prodotto. 30396241
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30396241 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30396241 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI823725100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Isopropyl Acetoacetate
CAS 542-08-5
Formula molecolare C7 H12 O3
Quantità 100 g
Sinonimo Butanoic acid, 3-oxo-, 1-methylethyl ester, Acetoacetic acid, isopropyl ester (6CI,8CI), 3-Oxobutanoic acid 1-methylethyl ester, 3-Oxobutanoic acid isopropyl ester, Isopropyl 3-oxobutanoate, Isopropyl 3-oxobutyrate, Isopropyl acetoacetate
InChI Formula InChI=1S/C7H12O3/c1-5(2)10-7(9)4-6(3)8/h5H,4H2,1-3H3
SMILES CC(C)OC(=O)CC(=O)C
IUPAC Name propan-2-yl 3-oxobutanoate
Molecular Weight (g/mol) 144.17
Peso formulazione 144.0786