Learn More
Thermo Scientific Chemicals Isopropyl-beta-D-thiogalactopyranoside, 99%, for biochemistry, dioxane-free
Codice prodotto. 10205731 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10205731 10 g Bottiglia in vetro 10g
10031991 1 g Bottiglia in vetro 1g
10786433 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10205731 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 302790100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 367-93-1 | C9H18O5S | 238.30 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 367-93-1
Formula molecolare C9H18O5S
Molecular Weight (g/mol) 238.30
Numero MDL MFCD00063273
InChI Key BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
Sinonimo iptg, isopropyl-beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl-beta-d-thiogalactoside, isopropyl thiogalactoside, isopropyl beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl beta-d-thiogalactoside, isopropyl beta-d-1-thiogalactopyranoside, unii-x73vv2246b, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-isopropylthio tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, isopropyl-1-beta-d-thiogalactoside
PubChem CID 656894
ChEBI CHEBI:61448
IUPAC Name (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-propan-2-ylsulfanyloxane-3,4,5-triol
SMILES CC(C)S[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside
Nota nome 99%
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 10 g
Beilstein 17, IV, 3726
Indice di Merck 15, 5126
Condizione di rotazione specifica − 31.00 (20.00°C c=1,water)
Rotazione specifica -29° to -33° (20°C, 589nm) (c=1, water)
Peso formulazione 238.31
Percent Purity ≥98.5%
Grado Biochemical
Forma fisica Powder or Flakes