Learn More
Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside (IPTG) (Dioxane-free), Fisher BioReagents™
Codice prodotto. 10356553
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
100 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
100g
10g
1g
Codice prodotto. 10356553
Marca: Fisher BioReagents BP175510
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 367-93-1
Formula molecolare C9H18O5S
Molecular Weight (g/mol) 238.30
Numero MDL MFCD00063273
InChI Key BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
Sinonimo iptg, isopropyl-beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl-beta-d-thiogalactoside, isopropyl thiogalactoside, isopropyl beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl beta-d-thiogalactoside, isopropyl beta-d-1-thiogalactopyranoside, unii-x73vv2246b, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-isopropylthio tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, isopropyl-1-beta-d-thiogalactoside
PubChem CID 656894
ChEBI CHEBI:61448
SMILES CC(C)S[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside
Nota nome Dioxane-free
Punto di fusione 110° to 115°C
Colore White
pH 5 to 7
Intervallo percentuale saggio ≥99 % (by TLC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 10 g
Indice di Merck 15, 5126
Rotazione specifica -28.5 to -34.5° (+ or −)
IUPAC Name (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-propan-2-ylsulfanyloxane-3,4,5-triol
Peso formulazione 238.31
Percent Purity ≥99%
Forma fisica Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Isopropyl-ß-D-thiogalactopyranoside
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.