Learn More
Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside (IPTG) (Wht. Powd., Dioxane Crystalline), Fisher BioReagents™
Codice prodotto. 10715114
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10715114 10 g Bottiglia in vetro 10g
10001273 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10715114 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP162010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Chemical Identifiers
CAS 367-93-1
Formula molecolare C9H18O5S
Molecular Weight (g/mol) 238.30
Numero MDL MFCD00063273
InChI Key BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
Sinonimo dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
IUPAC Name 1,4-dioxane
SMILES CC(C)S[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Specifications
Materiale o nome chimico Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside
Punto di fusione 122°C
Colore White
Quantità 10 g
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Solid
Indice di Merck 15, 5126
Peso formulazione 238.3