Learn More
Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11487090 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 x 1 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11487090 10 x 1 g 10g
11467090 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11487090 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 11IPTG0010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    701.00€
    667.80€ / 10g
    Risparmia 33.20€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-01-2027
Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside Genomic Grade, >99%, White Powder
  • IPTG is a galactose analogue not recognized by β-galactosidase. It used as a Lac operon inducer in bacteria.
  • At 1mM concentration, IPTG induces the β-galactosidase gene expression in bacteria, then it allows the selection of Lac+ recombinant bacteria in X-Gal containing medium.
  • It is used in conjunction with X-Gal or Bluo-Gal in blue-white selection of recombinant bacterial colonies that induce expression of the lac operon in Escherichia coli.
Identificatori chimici
CAS 367-93-1
Formula molecolare C9H18O5S
Molecular Weight (g/mol) 238.30
Numero MDL MFCD00063273
InChI Key BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
Sinonimo IPTG, Isopropyl β-D-1-thiogalactopyranoside
IUPAC Name (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-(propan-2-ylsulfanyl)oxane-3,4,5-triol
SMILES CC(C)S[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Specifica
Punto di fusione 110°C (literature)
Colore White
pH 7
Note sul grado di purezza >99%
Quantità 10 x 1 g
Beilstein 4631
Informazioni di solubilità 10g/L in water.
Optical Rotation -28.9° to -32° (c=1, water)
Grado Not Available
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Isopropyl-beta-D-thiogalactopyranoside (IPTG)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopropyl-lactopyranoside