Learn More
Isopropyl disulfide, 96%
Codice prodotto. 10459040 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10459040 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10459040 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 122700250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 4253-89-8 | C6H14S2 | 150.3 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Isopropyl disulfide
Nota nome 96%
CAS 4253-89-8
Colore Beige to White
Densità 0.9430g/mL
Punti di ebollizione 175°C to 176°C
Punto d'infiammabilità 18°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C6H14S2
Formula lineare [(CH3)2CH]2S2
Indice di rifrazione 1.4900 to 1.492
Numero MDL MFCD00008894
Quantità 25 g
Beilstein 01, 367
Gravità specifica 0.943
Sinonimo diisopropyl disulfide, isopropyl disulfide, diisopropyl disulphide, disulfide, bis 1-methylethyl, 2,2'-dithiodipropane, 1,2-diisopropyldisulfane, 2,5-dimethyl-3,4-dithiahexane, isopropyldisulfide, unii-bp550p623a, isopropyl disulfide 8ci
InChI Key LZAZXBXPKRULLB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)SSC(C)C
IUPAC Name 2-(propan-2-yldisulfanyl)propane
Molecular Weight (g/mol) 150.3
PubChem CID 77932
Peso formulazione 150.3
Percent Purity 96%
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Isopropyl disulfide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.