Learn More
Isopropyl ether, 98+%, pure, stabilized with BHT, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510359
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Glass bottle
Metal Drum
108-20-3, 128-37-0
C6H14O
102.18
ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
diisopropyl ether, isopropyl ether, propane, 2,2'-oxybis, 2-isopropoxypropane, diisopropyl oxide, diisopropylether, ether, isopropyl, 2,2'-oxydipropane, isopropylether, bis isopropyl ether
7914
2-propan-2-yloxypropane
CC(C)OC(C)C
108-20-3, 128-37-0
C6H14O
102.18
ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
diisopropyl ether, isopropyl ether, propane, 2,2'-oxybis, 2-isopropoxypropane, diisopropyl oxide, diisopropylether, ether, isopropyl, 2,2'-oxydipropane, isopropylether, bis isopropyl ether
7914
2-propan-2-yloxypropane
CC(C)OC(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Isopropyl ether
Acidità 0.005% max.
Punto di fusione -85.5°C
Densità 0.7200g/mL
Punti di ebollizione 68°C
Punto d'infiammabilità -29°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare [(CH3)2CH]2O
Indice di rifrazione 1.3670 to 1.369
Quantità 1 L
Beilstein 01,362
Indice di Merck 15,5258
Gravità specifica 0.72
Informazioni di solubilità Solubility in water: 9g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Stabilizzatore 5 to 10ppm BHT
Viscosità 0.38 mPa.s (25°C)
Peso formulazione 102.18
Percent Purity 98+%
Grado Pure
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Isopropyl ether
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Diisopropyl ether