Learn More
Isopropyl ether, 99+%, extra pure, stabilized with BHT
Codice prodotto. 10429110 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Metal drum
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10429110 1 L Bottiglia in vetro 1L
10501251 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
10073113 25 L Metal drum 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10429110 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 180680010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 108-20-3 | C6H14O | 102.177 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-20-3 , 128-37-0
Numero MDL MFCD00008880
InChI Key ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diisopropyl ether, isopropyl ether, propane, 2,2'-oxybis, 2-isopropoxypropane, diisopropyl oxide, diisopropylether, ether, isopropyl, 2,2'-oxydipropane, isopropylether, bis isopropyl ether
PubChem CID 7914
IUPAC Name 2-propan-2-yloxypropane
SMILES CC(C)OC(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Isopropyl ether
Nota nome Stabilized with BHT
Acidità 0.005% max.
Densità 0.7200g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C6H14O
Formula lineare [(CH3)2CH]2O
Indice di rifrazione 1.3670 to 1.3690 (20°C, 589nm)
Quantità 1 L
Numero UN 1159
Beilstein 01, 362
Residuo dopo l'evaporazione 0.01% max.
Indice di Merck 15, 5258
Stabilizzatore 5 to 250ppm BHT
Molecular Weight (g/mol) 102.177
Peso formulazione 102.18
Pressione del vapore 180mbar at 20°C
Percent Purity ≥99.0%
Grado Ultrapuro
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Isopropyl ether
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.